Fontos dokumentumok
D6182
DOTAP chloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3