D6750
Sodium deoxycholate
≥97% (titration)
Szinonimák:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (titration)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregált szám
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Related Categories
Általános leírás
Moreover, Sodium Deoxycholate extends its utility to nucleic acid extraction from cells and tissues. By lysing cells and disrupting cellular structures, it facilitates the release and purification of nucleic acids, proving valuable in cell biology and biochemical research. Beyond these applications, its effectiveness in cell lysis processes positions it as a valuable tool for breaking down cells and releasing their contents, finding applications in diverse biological studies, encompassing microscopy, cell biology, and biochemical research.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.