252549
Formaldehyde solution
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Szinonimák:
Formalin
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
gőznyomás
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
tartalmaz
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
koncentráció
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
szennyeződések
≤0.006 meq/g Titr. acid
izzítási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.3765
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
alkalmasság
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?