Merck
850457C
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H82NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
760.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
leírás
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850457C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (850457C-25mg)
25 mg/mL (850457C-1g)
25 mg/mL (850457C-200mg)
25 mg/mL (850457C-500mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Általános leírás
POPC is typically considered one of the model lipids for biophysical experiments. The fatty acid composition, i.e., saturated chain in the sn-1 position and unsaturated chain in the sn-2 position, mimics mammalian phospholipid composition. Since the major constituent in Egg PC is 1-palmitoyl-2-oleoyl PC, POPC is an excellent synthetic substitute for EPC.
Alkalmazás
16:0-18:1 PC has been used in liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules. It has also been used to prepare liposomes.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850457C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850457C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850457C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850457C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Membrane lipid screen to identify molecular targets of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Liposome Disruption Assay to Examine Lytic Properties of Biomolecules.
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Tripta Bhatia et al.
ACS nano, 12(5), 4478-4485 (2018-04-17)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) provide a direct connection between the nano- and the microregime. On the one hand, these vesicles represent biomimetic compartments with linear dimensions of many micrometers. On the other hand, the vesicle walls are provided by single
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M, et al.
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Nicholas Skar-Gislinge et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(42), 12569-12582 (2018-09-22)
Phospholipid nanodiscs have quickly become a widely used platform for studies of membrane proteins. However, the molecular self-assembly process that ultimately should place a membrane protein inside a nanodisc is not well understood. This poses a challenge for a successful