R0278
RIPA Buffer
Szinonimák:
Radioimmunoprecipitation assay buffer
About This Item
Javasolt termékek
leírás
protease free
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
szín
colorless
pH
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Fibroblast-based deep phenotyping of the peripheral tissue, which facilitates the mechanistic disease stratification in sporadic Parkinson′s disease (sPD).
- Demonstrating the inhibition of oxidative phosphorylation (OXPHOS), which can activate the mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL)-dependent necroptosis in human lung epithelial cells.
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.