Fontos dokumentumok
880151P
Avanti
DMG-PEG 2000
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g
pkg of 1 × 5 g
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (880151P-5G)
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)