Fontos dokumentumok
880130P
Avanti
18:1 PEG2000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880130P, powder
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (880130P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (880130P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880130P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt