Fontos dokumentumok
I9516
2-Propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-Propanol, for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
szennyeződések
≤0.2% water
water
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for precipitation of nucleic acids
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Protocols for the use of isopropanol:
- DNA precipitation from mammalian tissue, ethidium bromide extraction from DNA samples, and RNA isolation from cells and tissues.
- Protein crystallization.
- Isolate retinoids from biological matrices for HPLC and HPLC-MS analysis.
Alkalmazás
- in DNA and RNA extraction
- for determination of hydroxyproline levels(The Merck Index, 12th ed)
- for checking cell viability by MTT assay
- in microarray hybridization
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Protocols
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
A TRI Reagens lehetővé teszi az egyidejű DNS-, RNS- és fehérjeizolálást a mintaelőkészítési irányelvekkel és hibaelhárítással.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Related Content
Isopropanol is a polar organic solvent that is widely used in chemistry, biochemistry and molecular biology
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield