Fontos dokumentumok
930520
Pomalidomide-PEG2-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-[[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCOCCOCCN)=CC=C3)=O)=O
Related Categories
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)