Merck
279773
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
mp
131-133 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Inclusion interactions of 1-(4-nitrophenyl)piperazine with 4-sulfonatocalix[n]arenes were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yongbin Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 44-51 (2014-05-27)
The inclusion behaviors of 4-Sulfonatocalix[n]arenes (SCXn) (n=4, 6, 8) with 1-(4-nitrophenyl)piperazine (NPP) were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy at different pH values (pH=3.05, 6.50, 8.40). The UV absorption and fluorescence intensity of NPP remarkably increased in presence of