Fontos dokumentumok
936529
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG4-C2-acid
≥95%
Szinonimák:
(S)-18-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid, (S)-18-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid, L-Prolinamide, N-(15-carboxy-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
szín
White to Beige
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C([C@@H](NC(CCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)