Fontos dokumentumok
934313
Thalidomide-4-hydroxyacetate
≥95.0%
Szinonimák:
2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetic acid, 2-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindol-4-yl)oxyacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
ligand
thalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
powder or crystals
szín
off-white to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(O)COC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)