Fontos dokumentumok
762016
3-Azido-1-propanamine
≥95%
Szinonimák:
3-Azidopropylamine
Teszt
≥95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.471
sűrűség
1.020 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H8N4/c4-2-1-3-6-7-5/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- Bismethylolpropionic acid (bis-MPA) monomers with azide functional group to generate high-generation dendrimers.,
- Clickable zinc tetraphenylporphyrin scaffold with an azido group through click chemistry applicable in photodynamic therapy.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.