Merck
445460
Sigma-Aldrich
HATU
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15F6N6OP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
HATU, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for:
Synthesis of Aurora A kinase inhibitors
HPLC assay to determine D- and L- acid enantiomers in human plasma
Amide bond formation reactions
Catalyst for:
Selective acylation
Selecocyclization-oxidation deselenation sequence
Peptide coupling reagent.
Preparation of N-arylsulfonamide-linked peptides by solid-phase synthesis.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi He et al.
Organic letters, 8(12), 2483-2485 (2006-06-02)
N-Acylsulfonamide safety-catch linkers are versatile tools in solid-phase organic synthesis because of their stability. This stability necessitates linker activation prior to compound cleavage. Here, we demonstrate that the N-acylsulfonamide group can react with a pi-allyl palladium complex and that these
Lett. Pept. Sci., 9, 119-123 (2003)
Pept., Proceedings of the European Peptide Symposium., ed. U. Ragnarrson, 27, 272-273 (2002)
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 340, 581-583 (1998)
Mazen Jamous et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 464-470 (2014-05-02)
The gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) was shown to be expressed with high density on several types of cancers. Radiolabeled peptides for imaging and targeted radionuclide therapy have been developed. In this study, we evaluated the potential of statine-based bombesin antagonists