Fontos dokumentumok
907391
Fmoc-L-photo-leucine
≥98%
Szinonimák:
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(3H-diazirin-3-yl)butanoic acid, Photo-Leu, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC4(N=N4)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H19N3O4/c1-20(22-23-20)10-17(18(24)25)21-19(26)27-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16-17H,10-11H2,1H3,(H,21,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
Developing diazirine-based chemical probes to identify histone modification ′readers′ and ′erasers′
Protein-Polymer Conjugation via Ligand Affinity and Photoactivation of Glutathione S-Transferase
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)