Y0001993
Sevoflurane for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sevoflurane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
Wybierz wielkość
626,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
626,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sevoflurane
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Klucz InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)