T6397
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥95%
form
powder
hatékonyság
0.02-50 ng/mL (lit.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Géninformáció
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3