P8783
Progesterone
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
leírás
synthesized from materials derived from plant source
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
form
powder
hatékonyság
0.1-20 ng/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
oldhatóság
absolute ethanol: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a growth-promoting hormone in basal medium for bovine mammary epithelial cell culture
- to test its neuroprotective abilities in a well-characterized lateral cortical contusion injury (CCI) model
- as an endocytosis inhibitor to study its effect on Coxsackievirus A9 infection on A549 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges