Fontos dokumentumok
1003042
USP
Acetaminophen Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.65 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
API-család
acetaminophen, paracetamol
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study presents a comprehensive thermodynamic analysis of the solubility behavior of Eplerenone, a steroid used in medicine, dissolved in various solvents including butyl acetate, under different temperatures, providing insights into its application in pharmaceutical solvent selection (Liu et al., 2024).
- Efficient preparation of icariin from epimedin C by recyclable biphasic enzymatic hydrolysis.: This research demonstrates an efficient biphasic enzymatic process using solvents like butyl acetate for the conversion of epimedin C to icariin, highlighting its potential in enhancing the yield and purity of biologically active compounds (Chen et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1