Merck
BP371
Paracetamol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
2208089
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetaminophen, paracetamol
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
168-172 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Paracetamol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paracetamol, Codeine Phosphate and Caffeine Capsules
  • Co-dydramol Tablets
  • Co-codamol Capsules
  • Co-codamol Tablets
  • Co-codamol Effervescent Tablets
  • Paracetamol, Codeine Phosphate and Caffeine Tablets
  • Paracetamol and Caffeine Soluble Tablets
  • Paracetamol and Caffeine Tablets
  • Paracetamol Suppositories
  • Paracetamol Soluble Tablets
  • Paracetamol Effervescent Tablets
  • Paracetamol Capsules
  • Paracetamol Oral Suspension
  • Paediatric Paracetamol Oral Solution
  • Paediatric Paracetamol Oral Suspension
  • Paracetamol Tablets
  • Paracetamol Dispersible Tablets
  • Analgesic.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Lobbanási pont (F)
    364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
    Lobbanási pont (C)
    184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Related Content
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.