Fontos dokumentumok
1362359
USP
Levomethorphan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Levomethorphan solution
About This Item
Javasolt termékek
API-család
levomethorphan
kiszerelés
pkg of 3x1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
USP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dextromethorphan
- Dextromethorphan Hydrobromide
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup