Merck
1003064
USP
Acetaminophen Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
Beilstein:
1281877
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.6 mmHg ( 120 °C)
API-család
paracetamol, acetaminophen
öngyulladási hőmérséklet
541 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acetaminophen Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
336.2 °F
Lobbanási pont (C)
169 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)