112933
Acetanilide
99%
Szinonimák:
N-Phenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.65 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
Teszt
99%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?