Merck
1003100
USP
Acetaminophen Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4′-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Acetic acid 4-chloroanilide, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.61
Beilstein:
509638
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
paracetamol, acetaminophen
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
176-178 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acetaminophen Related Compound J USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Acetaminophen
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Acetaminophen
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(4), 38-38 (2023)