Fontos dokumentumok
PHR1150
Acetaminophen Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Nitrophenol, Paracetamol Impurity F, p-Nitrophenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1003064
gőznyomás
0.6 mmHg ( 120 °C)
API-család
acetaminophen, paracetamol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
541 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
336.2 °F
Lobbanási pont (C)
169 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.