PHR1612
Acetaminophen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-(Acetylamino)phenyl acetate, 4′-Acetoxyacetanilide, p-Acetoxyacetanilide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1003010
API-család
paracetamol, acetaminophen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(c1ccc(cc1)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3