Merck
Y0001781
Paracetamol for equipment qualification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
2208089
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: acetaminophen
API-család
acetaminophen, paracetamol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
168-172 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analgesic.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)