1003010
USP
Acetaminophen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Acetylamino)phenyl acetate, p-Acetoxyacetanilide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetaminophen, paracetamol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3