Merck
397237
Sigma-Aldrich
Acetanilide
zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95%
Szinonimák:
N-Phenylacetamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.16
Beilstein:
606468
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
zone-refined
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.65 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
Teszt
≥99.95%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
tisztítva
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetanilide is an aniline derivative. Crystal structure of acetanillide has been studied by X-ray diffraction. It crystallizes in orthorhombic system having space group of Pbca. Its photolysis has been studied in the presence of β-cyclodextrin (cycloheptaamylose). Aminoacetophenone derivatives are obtained by the Fries rearrangement of acetanilide in the presence zeolites Y and β.
Alkalmazás
Acetanilide may be used in the synthesis of ortho-haloacetanilides via regioselective C-H functionalization/halogenation reaction in the presence of Pd(OAc)2 and Cu(OAc)2 catalyst. It may be used in the preparation of chlorosubstituted acetanilides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oxidative Chlorination of Acetanilides by Metal Chlorides-Hydrogen Peroxide in Acid-Aqueous Medium Systems.
Jerzy G and Slawomir G.
Synthetic Communications, 27(18), 3291-3299 (1997)
The crystal structure of acetanilide.
Brown CJ and Corbridge DEC.
Acta Crystallographica, 7(11), 711-715 (1954)
Fries rearrangement of acetanilide over zeolite catalysts.
Balkus Jr KJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 134(1), 137-143 (1998)
A REMPI and ZEKE Spectroscopic Study of trans-Acetanilide? H2O and Comparison to Ab Initio CASSCF Calculations.
Ullrich S and Muller-Dethlefs K.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(40), 9188-9195 (2002)
Photochemical rearrangement of acetanilide, benzanilide, and ethyl phenyl carbonate in the presence of β-cyclodextrin.
Chenevert R and Plante R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(6), 1092-1095 (1983)