Fontos dokumentumok
1021204
USP
4-Aminophenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxyaniline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
paracetamol, acetaminophen, mesalazine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
185-189 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.4-Aminophenol is the principal degradation product of acetaminophen, formed as an impurity during its hydrolysis.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions to test for the presence of 4-aminophenol as an impurity in various pharmaceutical dosage forms of acetaminophen, according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Mesalamine
- Acetaminophen Tablets
- Acetaminophen Oral Suspension
- Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Related Content
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.