Merck
Y0001945
Paracetamol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4′-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Acetic acid 4-chloroanilide, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.61
Beilstein:
509638
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetaminophen, paracetamol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
176-178 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Paracetamol impurity J EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)