Fontos dokumentumok
PHR1086
Acetanilide melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1004001
gőzsűrűség
4.65 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
API-család
acetanilide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
~Approximately 115 °C
113-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?