Fontos dokumentumok
8.22344
Sigma-Aldrich
Acetanilide
for synthesis
Szinonimák:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
203-150-7
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.002 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
304 °C/1013 hPa
mp
115 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 173 °C (DIN 51758)
oldhatóság
5 g/L
sűrűség
1.22 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
370 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to beige to brownish
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup