Merck
1003031
USP
Acetaminophen Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Acetamidophenol, 2′-Hydroxyacetanilide, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 3989
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
607592
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetaminophen, paracetamol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
205-210 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acetaminophen Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)