1003009
USP
Acetaminophen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetaminophen, paracetamol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
168-172 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Acetaminophen Tablets
- Acetaminophen Capsules
- Acetaminophen Suppositories
- Acetaminophen Oral Suspension
- Acetaminophen Oral Solution
- Acetaminophen and Caffeine Tablets
- Acetaminophen Extended-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup