PHR1642
Acetaminophen Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide, N-(4-Hydroxyphenyl)Propanamide, N-Propionyl-p-aminophenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1003027
API-család
paracetamol, acetaminophen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSMYTAQHMUHRSK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used antipyretic and analgesic drug acetaminophen, also known as paracetamol.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?