Fontos dokumentumok
1004001
USP
Acetanilide Melting Point Standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.65 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
API-család
acetanilide
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)