T0303
Trypsin from porcine pancreas
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
Szinonimák:
Serine Protease 1
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IX-S
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
molekulatömeg
23.8 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Komponensek
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.