L2023
Leupeptin trifluoroacetate salt
powder, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al trifluoroacetate salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Leupeptin trifluoroacetate salt, ≥90% (HPLC), microbial
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.C2HF3O2/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;3-2(4,5)1(6)7/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H,6,7)/t15-,16-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUHGBZVQELGOMH-FRKSIBALSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.