Fontos dokumentumok
T2011
Trypsin inhibitor
powder
Szinonimák:
Ovomucoid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type III-O (free of ovoinhibitor)
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
típus
Type III-O (free of ovoinhibitor)
Forma
powder
molekulatömeg
14 kDa
oldhatóság
water: soluble 10 g/L
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to terminate proteolysis reaction
- in OVO-1 solution to triturate the cell suspension for the dissociation of retina
- in phosphate buffered saline for dissociation of cortices
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.