Fontos dokumentumok
A6150
α1-Antitrypsin from human plasma
salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
α1-Proteinase inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Forma
salt-free, lyophilized powder
koncentráció
≥60% (biuret)
technika/technikák
inhibition assay: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... ELA2(1991) , ELANE(1991) , SERPINA1(5265)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.