T9003
Trypsin inhibitor
lyophilized powder
Szinonimák:
SBTI
About This Item
Javasolt termékek
product name
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
molekulatömeg
20.1 kDa
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml)
soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.