B6506
Benzamidine hydrochloride hydrate
≥99%
Szinonimák:
Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzenecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
mp
86-88 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in western blot analysis
- in immunoprecipitation
- in the purification of yeast dynein
- as a protease inhibitor in the preparation of brush-border membrane vesicles
- for the processing of human synovial fluid, blood and eye sleep
- to prevent non-specific degradation of cartilages
Biokémiai/fiziológiai hatások
In addition to being a strong competitive inhibitor of trypsin, benzamidine HCl has been also shown to be a strong competitive inhibitor of thrombin and plasmin. It was also found to be as effective as aprotinin in the prevention of glucagon degradation in human plasma.
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)