A6191
Antipain dihydrochloride
lyophilized powder
Szinonimák:
N-(Nα-Carbonyl-Arg-Val-Arg-al)-Phe
About This Item
Javasolt termékek
product name
Antipain dihydrochloride from microbial source, protease inhibitor
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
form
lyophilized powder
hatékonyság
1.4 μM Ki
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
1-butanol: soluble
1-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
papain, 0.16
trypsin, 0.26
cathepsin A, 1.19
cathepsin B, 0.59
cathepsin D, 125
plasmin, >93
chymotrypsin and pepsin, >250
It also has been reported to inhibit calpain I, (porcine) with Ki = 1.4 μM
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Dilute solutions should be stored on ice and kept for only a day because of the terminal aldehyde, which is subject to oxidation and racemization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.