T7309
Trypsin from bovine pancreas
≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications
Szinonimák:
Serine Protease 1
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥2,500 USP units/mg solid
molekulatömeg
23.8 kDa
tisztítva
crystallization
oldhatóság
H2O: soluble
saline: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Komponensek
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1