B3279
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
proteolytic enzyme substrate, chromogenic, >98% (TLC), powder
Szinonimák:
L-BAPA, L-BAPNA, BANI
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, >98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
>98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to measure papain activity in spectrophotometric amidase assay
- to measure the inhibitory function of human cystatin C (HCC) on the protease activity of papain by colorimetric assay
- for trypsin
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3