A9024
α1-Antitrypsin from human plasma
salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
α1-Proteinase inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥70% protein basis (biuret)
form
salt-free, lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... ELA2(1991) , SERPINA1(5265)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.