B4153
Boc-Gln-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
Szinonimák:
Boc-Gln-Ala-Arg-AMC hydrochloride, Boc-Gln-Ala-Arg-Mca hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~95%
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H42N8O8/c1-15-13-23(39)44-21-14-17(8-9-18(15)21)35-26(42)19(7-6-12-33-27(31)32)36-24(40)16(2)34-25(41)20(10-11-22(30)38)37-28(43)45-29(3,4)5/h8-9,13-14,16,19-20H,6-7,10-12H2,1-5H3,(H2,30,38)(H,34,41)(H,35,42)(H,36,40)(H,37,43)(H4,31,32,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQSLBVXESNRILG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3