B4500
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
BAEE
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, trypsin substrate
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N
- α-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride has been used as a substrate:
- in peptidyl arginine deiminase (PPAD) assay in P. gingivalis vesicles
- for assaying proteolytic activity of enzymatic extracts of papaya plant parts
- in trypsin activity assay of the tail tendon fascicles from rat
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.
Protocols
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.