Fontos dokumentumok
T4799
Trypsin from porcine pancreas
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Szinonimák:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
molekulatömeg
23.8 kDa
koncentráció
25 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.6
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Komponensek
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.